Ácido 2-etilhexanoico 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
118520025
118525000
118520011
118520100
ACRO118520025EA
124
EUR
ACRO118520025
ACRO118525000
ACRO118520011
ACRO118520100
Ácido 2-etilhexanoico 99%
Ácido 2-etilhexanoico
Formula:
C₈H₁₆O₂ Pto. Ebullición: 228 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: –59 °C Densidad: 0,906 g/cm³ Pto. de inflamación: 114 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002675 Núm. CAS: 149-57-5 EINECS: 205-743-6 UN: 3265 ADR: 8,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4240 to 1.4260 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.1 % (K.F.) |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤15 APHA |
Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Insoluble matter | ≤0.005 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...