Ácido 2-etilhexanoico ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Ethylhexanoic acid
A12644.0D
A12644.0F
A12644.AE
A12644.AP
A12644.0DEA
241
EUR
A12644.0D
A12644.0F
A12644.AE
A12644.AP
Ácido 2-etilhexanoico ≥99%
Ácido 2-etilhexanoico
Purity: 99%
CAS No.: 149-57-5
Molecular Formula: C8H16O2
Formula Weight: 144.21
Flash Point: 114°(237°F)
Refractive Index: 1.4250
Melting Point: -59°
Boiling Point: 226-229°
Beilstein Reference: 1750468
MDL No.: MFCD00002675
Formula:
C₈H₁₆O₂ Pto. Ebullición: 226…229 °C Pto. de fusión: –59 °C Densidad: 0,91 Pto. de inflamación: 114 °C (237 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002675 Núm. CAS: 149-57-5 EINECS: 205-743-6 |