Ácido 2-etilhexanoico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Ethylhexanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00758.0100
8.00758.1000
8.00758.0100EA
39.3
EUR
8.00758.0100
8.00758.1000
Ácido 2-etilhexanoico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Ácido 2-etilhexanoico
Formula:
C₈H₁₆O₂ Pto. Ebullición: 228 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –82,8 °C Densidad: 0,91 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 114 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002675 Núm. CAS: 149-57-5 EINECS: 205-743-6 |
Resultados test especificaciones
Solubility | 1.4 g/l (20 °C) |
Melting Point | -59 °C |
Molar Mass | 144.21 g/mol |
Boiling Point | 226 - 229 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.04 hPa (20 °C) |
Flash Point | 114 °C |
Refractive Index | 1.4241 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 0.9 - 6.7 %(V) |
Density | 0.91 g/cm3 (20 °C) |
pH | 3 (1.4 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 310 °C |