Ácido 2-etilhexanoico, Supelco®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: 2-Ethylhexanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
02529-1ML-F 02529-5ML-F
02529-1ML-FEA 20.5 EUR
02529-1ML-F 02529-5ML-F
Ácido 2-etilhexanoico, Supelco®
Ácido 2-etilhexanoico
Formula: C₈H₁₆O₂
MW: 144.21 g/mol
Pto. Ebullición: 228
Pto. de fusión: –82.8 °C
Densidad: 0.91 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 114
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002675
Núm. CAS: 149-57-5
EINECS: 205-743-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3998214637df3cc563273963c45633fd8e417b77&vid=2a573a98bfc76ba67ffa982f5c6f98a998ee6d08&prid=web&clid=SAPDAM