Ácido isobutírico 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
122520010
122520250
122525000
ACRO122520010EA
71.7
EUR
ACRO122520010
ACRO122520250
ACRO122525000
Ácido isobutírico 99+%
Ácido isobutírico
Formula:
C₄H₈O₂ Pto. Ebullición: 155 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –47 °C Densidad: 0,95 g/cm³ Pto. de inflamación: 59 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002658 Núm. CAS: 79-31-2 EINECS: 201-195-7 UN: 2529 ADR: 3,III Índice Merck: 13,05172 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3920 to 1.3940 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.0 % |