Ácido isobutírico ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ácido 2-metilpropiónico
L04038.AE
L04038.AP
L04038.0F
L04038.AEEA
26.3
EUR
L04038.AE
L04038.AP
L04038.0F
Ácido isobutírico ≥99%
Ácido isobutírico
Purity: 99%
CAS No.: 79-31-2
Molecular Formula: (CH3)2CHCO2H
Formula Weight: 88.11
Flash Point: 59°(138°F)
Refractive Index: 1.3928
Odour: Pungent
Melting Point: -47°
Boiling Point: 153-154°
Beilstein Reference: 635770
Merck Reference: 14,5155
UN No.: 2529
MDL No.: MFCD00002658
Formula:
C₄H₈O₂ MW: 88,11 g/mol Pto. Ebullición: 153…154 °C Pto. de fusión: –47 °C Densidad: 0,948 Pto. de inflamación: 59 °C (138 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002658 Núm. CAS: 79-31-2 EINECS: 201-195-7 UN: 2529 ADR: 3,III Índice Merck: 14,5155 |