Ácido isobutírico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00472.0100 8.00472.1000
8.00472.0100EA 32 EUR
8.00472.0100 8.00472.1000
Ácido isobutírico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Ácido isobutírico
Formula: C₄H₈O₂
Pto. Ebullición: 155 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –45 °C
Densidad: 0,949 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 57 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002658
Núm. CAS: 79-31-2
EINECS: 201-195-7
UN: 2529
ADR: 3 (8),III
Índice Merck: 13,05172
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 210 g/l (20 °C)
Melting Point -45 °C
Molar Mass 88.11 g/mol
Boiling Point 153 - 155 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 12 hPa (20 °C)
Flash Point 57.5 °C
Refractive Index 1.3925 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2 - 12 %(V)
Density 0.95 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 420 °C