Ácido isobutírico ≥99.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Peligro

Sinónimos: Ácido 2-metilpropiónico

I0103-25ML I0103-500ML
TCIAI0103-25MLEA 16 EUR
TCIAI0103-25ML TCIAI0103-500ML
Ácido isobutírico ≥99.0% (por GC)
Ácido isobutírico
Formula: C₄H₈O₂
MW: 88,11 g/mol
Pto. Ebullición: 155°C
Pto. de fusión: –47°C
Densidad: 0,949 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 56°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002658
Núm. CAS: 79-31-2
EINECS: 201-195-7
UN: 2529
ADR: 3,III
Índice Merck: 14,05155
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c8c69aac5cb01cf5f3b8e1a74a3a5cef2eec862&vid=4c8c69aac5cb01cf5f3b8e1a74a3a5cef2eec862&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR