Ácido 2-propilvalérico 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
208330250 208331000
ACRO208330250EA 73 EUR
ACRO208330250 ACRO208331000
Ácido 2-propilvalérico 99%
Ácido 2-propilvalérico
Formula: C₈H₁₆O₂
Pto. Ebullición: 220 °C (1013 hPa)
Densidad: 0,92 g/cm³
Pto. de inflamación: 111 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002672
Núm. CAS: 99-66-1
EINECS: 202-777-3
UN: 3265
ADR: 8,III
Índice Merck: 12,10049
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4240 to 1.4260 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %