Ácido 2-propilvalérico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 98+%
CAS No.: 99-66-1
Molecular Formula: C8H16O2
Formula Weight: 144.21
Flash Point: 126°(258°F)
Refractive Index: 1.4250
Odour: Weak, characteristic
Boiling Point: 219-220°
Beilstein Reference: 1750447
Merck Reference: 14,9913
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00002672
Formula:
C₈H₁₆O₂ Pto. Ebullición: 219…220 °C Densidad: 0,905 Pto. de inflamación: 126 °C (258 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002672 Núm. CAS: 99-66-1 EINECS: 202-777-3 UN: 3265 ADR: 8,III Índice Merck: 14,9913 |