Ácido 3,3-dimetilbutírico 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
3,3-Dimethylbutanoic acid, tert-Butylacetic acid
107770100
107770500
107772500
ACRO107770100EA
26.5
EUR
ACRO107770100
ACRO107770500
ACRO107772500
Ácido 3,3-dimetilbutírico 98%
Ácido 3,3-dimetilbutírico
Formula:
C₆H₁₂O₂ MW: 116,16 g/mol Pto. Ebullición: 185…190 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: 8…6 °C Densidad: 0,91 g/cm³ Pto. de inflamación: 88 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002715 Núm. CAS: 1070-83-3 EINECS: 213-982-2 UN: 3265 ADR: 8,III Índice Merck: 13,01537 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4090 to 1.4110 (20°C, 589 nm) |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...