Ácido 3,3-dimetilbutírico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
3,3-Dimethylbutanoic acid, tert-Butylacetic acid
B21660.14
B21660.22
B21660.14EA
32.9
EUR
B21660.14
B21660.22
Ácido 3,3-dimetilbutírico ≥98%
Ácido 3,3-dimetilbutírico
Purity: 98%
CAS No.: 1070-83-3
Molecular Formula: C6H12O2
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 88° (190°F)
Refractive Index: 1.4110
Odour: Stench
Melting Point: 6°
Boiling Point: 185-190°
Beilstein Reference: 1740427
Merck Reference: 14,1538
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00002715
Formula:
C₆H₁₂O₂ MW: 116,16 g/mol Pto. Ebullición: 185…190 °C Pto. de fusión: 6 °C Densidad: 0,912 Pto. de inflamación: 88° (190 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002715 Núm. CAS: 1070-83-3 EINECS: 213-982-2 UN: 3265 ADR: 8,III Índice Merck: 14,1538 |