Ácido isovalérico 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
156690100 156691000 156695000 156690025
ACRO156690100EA 27.5 EUR
ACRO156690100 ACRO156691000 ACRO156695000 ACRO156690025
Ácido isovalérico 99%
Ácido isovalérico
Formula: C₅H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 176 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –35 °C
Densidad: 0,926 g/cm³
Pto. de inflamación: 70 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002726
Núm. CAS: 503-74-2
EINECS: 207-975-3
UN: 3265
ADR: 8,II
Índice Merck: 12,05251
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3990 to 1.4070 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific gravity (25°C) 0.921 to 0.93