Ácido isovalérico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A18642.AK
A18642.AU
A18642.AKEA
33.6
EUR
A18642.AK
A18642.AU
Ácido isovalérico ≥98%
Ácido isovalérico
Purity: 98%
CAS No.: 503-74-2
Molecular Formula: (CH3)2CHCH2CO2H
Formula Weight: 102.13
Flash Point: 70°(158°F)
Refractive Index: 1.4030
Odour: Rancid
pH: 3
Melting Point: -33°
Boiling Point: 175-177°
Beilstein Reference: 1098522
Merck Reference: 14,5231
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00002726
Formula:
C₅H₁₀O₂ Pto. Ebullición: 175…177 °C Pto. de fusión: –33 °C Densidad: 0,937 Pto. de inflamación: 70 °C (158 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002726 Núm. CAS: 503-74-2 EINECS: 207-975-3 UN: 3265 ADR: 8,II Índice Merck: 14,5231 |