Ácido 4-metilvalérico 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Isocaproic acid, 4-Methylpentanoic acid
255510050 255510250
ACRO255510050EA 31.1 EUR
ACRO255510050 ACRO255510250
Ácido 4-metilvalérico 99%
Ácido 4-metilvalérico
Formula: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16 g/mol
Pto. Ebullición: 200 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –35 °C
Densidad: 0,922 g/cm³
Pto. de inflamación: 97 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002803
Núm. CAS: 646-07-1
EINECS: 211-464-0
UN: 2922
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4136 to 1.4156 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %