Ácido 4-metilvalérico ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Isocaproic acid, 4-Methylpentanoic acid
A15405.06
A15405.14
A15405.22
A15405.06EA
28.2
EUR
A15405.06
A15405.14
A15405.22
Ácido 4-metilvalérico ≥99%
Ácido 4-metilvalérico
Purity: 99%
CAS No.: 646-07-1
Molecular Formula: (CH3)2CH(CH2)2CO2H
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 97°(206°F)
Refractive Index: 1.4146
Odour: Unpleasant
Melting Point: -35°
Boiling Point: 199-201°
Beilstein Reference: 1741912
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00002803
Formula:
C₆H₁₂O₂ MW: 116,16 g/mol Pto. Ebullición: 199…201 °C Pto. de fusión: –35 °C Densidad: 0,923 Pto. de inflamación: 97 °C (206 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002803 Núm. CAS: 646-07-1 EINECS: 211-464-0 ADR: 8,III |