Ácido 5-metilhexanoico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
5-Methylhexanoic acid, 5-Methylhexanoicacid
A19012.09
A19012.18
A19012.09EA
57.2
EUR
A19012.09
A19012.18
Ácido 5-metilhexanoico ≥98%
Ácido 5-metilhexanoico
Purity: 98%
CAS No.: 628-46-6
Molecular Formula: (CH3)2CH(CH2)3CO2H
Formula Weight: 130.19
Flash Point: 102°(216°F)
Refractive Index: 1.4220
Odour: Rancid
Boiling Point: 216°
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00036494
Formula:
C₇H₁₄O₂ MW: 130,19 g/mol Pto. Ebullición: 216 °C Densidad: 0,91 Pto. de inflamación: 102 °C (216 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00036494 Núm. CAS: 628-46-6 UN: 3265 ADR: 8,III |