Ácido 3,3-dimetilglutarico 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,3-Dimethylpentanedioic acid, 3,3-Dimethyl-1,5-pentanedioic acid
116240250 116241000 116245000
ACRO116240250EA 62.1 EUR
ACRO116240250 ACRO116241000 ACRO116245000
Ácido 3,3-dimetilglutarico 98%
Ácido 3,3-dimetilglutarico
Formula: C₇H₁₂O₄
MW: 160,17 g/mol
Pto. Ebullición: 290 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 98…102 °C
Densidad: 1,4278 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002716
Núm. CAS: 4839-46-7
EINECS: 225-425-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 102 °C
Water ≤1 % (K.F.)
Titration with NaOH ≥97.5 %
Phosphate (PO4) ≤2 ppm
Sulfate (SO4) ≤2 ppm
Iron (Fe) ≤0.2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤0.5 ppm
Carbon dioxide (CO2) ≤0.002 %
KMnO4-reducing substance Passes test