Ácido 3,3-dimetilglutarico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 3,3-Dimethylpentanedioic acid, 3,3-Dimethyl-1,5-pentanedioic acid
B20388.09 B20388.18 B20388.30
B20388.09EA 33.6 EUR
B20388.09 B20388.18 B20388.30
Ácido 3,3-dimetilglutarico ≥98%
Ácido 3,3-dimetilglutarico
Purity: 98+% CAS No.: 4839-46-7 Molecular Formula: C7H12O4 Formula Weight: 160.17 Melting Point: 98-103° Boiling Point: 89-90°/2mm MDL No.: MFCD00002716
Formula: C₇H₁₂O₄
MW: 160.17 g/mol
Pto. Ebullición: 89…90 °C (2 mmHg)
Pto. de fusión: 98…103 °C
Densidad: 1.42
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002716
Núm. CAS: 4839-46-7
EINECS: 225-425-0