Isotiocianato de isobutilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Methylpropyl isothiocyanate
A18932.06
A18932.14
A18932.06EA
39.6
EUR
A18932.06
A18932.14
Isotiocianato de isobutilo ≥97%
Isotiocianato de isobutilo
Purity: 97%
CAS No.: 591-82-2
Molecular Formula: (CH3)2CHCH2NCS
Formula Weight: 115.20
Flash Point: 24°(75°F)
Refractive Index: 1.4980
Odour: Pungent
Boiling Point: 160-162°
Beilstein Reference: 1740371
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00022062
Formula:
C₅H₉NS MW: 115.2 g/mol Pto. Ebullición: 160…162 °C Densidad: 0.940 Pto. de inflamación: 24 °C (75 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00022062 Núm. CAS: 591-82-2 EINECS: 209-733-2 UN: 2924 ADR: 3 III |