Isotiocianato de terc-butilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L02668.06
L02668.14
L02668.06EA
65.9
EUR
L02668.06
L02668.14
Isotiocianato de terc-butilo ≥97%
Isotiocianato de terc-butilo
Purity: 97%
CAS No.: 590-42-1
Molecular Formula: (CH3)3CNCS
Formula Weight: 115.20
Flash Point: 38°(100°F)
Refractive Index: 1.4810
Odour: Pungent
Melting Point: 10-12°
Boiling Point: 141-145°
Beilstein Reference: 1361854
UN No.: 2929
MDL No.: MFCD00004816
Formula:
C₅H₉NS MW: 115.2 g/mol Pto. Ebullición: 141…145 °C Pto. de fusión: 10…12 °C Densidad: 0.908 Pto. de inflamación: 38 °C (100 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004816 Núm. CAS: 590-42-1 EINECS: 209-682-6 UN: 2929 ADR: 6.1 II |