2-Etilhexilamina 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Ethyl-1-hexylamine
271660010 271662500 271660025 271661000
ACRO271660010EA 97 EUR
ACRO271660010 ACRO271662500 ACRO271660025 ACRO271661000
2-Etilhexilamina 99%
2-Etilhexilamina
Formula: C₈H₁₉N
MW: 129,25 g/mol
Pto. Ebullición: 169 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –76 °C
Densidad: 0,78 g/cm³
Pto. de inflamación: 50 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008148
Núm. CAS: 104-75-6
EINECS: 203-233-8
UN: 2276
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4290 to 1.4320 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA