2-Etilhexilamina 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Ethyl-1-hexylamine
A10372.0F
A10372.AE
A10372.0FEA
186
EUR
A10372.0F
A10372.AE
2-Etilhexilamina 98%
2-Etilhexilamina
Purity: 98%
CAS No.: 104-75-6
Molecular Formula: C8H19N
Formula Weight: 129.25
Flash Point: 50°(122°F)
Refractive Index: 1.4300
Odour: Amine-like
Melting Point: -76°
Boiling Point: 169°
Beilstein Reference: 1209249
UN No.: 2276
MDL No.: MFCD00008148
Formula:
C₈H₁₉N MW: 129,25 g/mol Pto. Ebullición: 169 °C Pto. de fusión: –76 °C Densidad: 0,789 Pto. de inflamación: 50 °C (122 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008148 Núm. CAS: 104-75-6 EINECS: 203-233-8 UN: 2276 ADR: 3,III |