2-Amino-2-metilpropanol 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Amino-2-metil-1-propanol
104060010 104065000 104060050
ACRO104060010EA 87.9 EUR
ACRO104060010 ACRO104065000 ACRO104060050
2-Amino-2-metilpropanol 99%
2-Amino-2-metilpropanol
Formula: (CH₃)₂C(NH₂)CH₂OH
MW: 89.14 g/mol
Pto. Ebullición: 165
Pto. de fusión: 31…32 °C
Densidad: 0.93 g/cm³
Pto. de inflamación: 67
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008051
Núm. CAS: 124-68-5
EINECS: 204-709-8
Índice Merck: 13,00448
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.8 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %
UV at 420 nm A: ≤0.005
Color scale ≤10 APHA
Suitability (in liquid scint. counting) Passes test