2-Amino-2-metilpropanol, (max. 5% H₂O) 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Amino-2-metil-1-propanol
A17814.0F
A17814.AE
A17814.AP
A17814.0FEA
147
EUR
A17814.0F
A17814.AE
A17814.AP
2-Amino-2-metilpropanol, (max. 5% H₂O) 95%
2-Amino-2-metilpropanol
Purity: 95%
CAS No.: 124-68-5
Molecular Formula: C4H11NO
Formula Weight: 89.14
Flash Point: 67°(152°F)
Refractive Index: 1.4455
Odour: Amine-like
pH: 11.3
Melting Point: 24-28°
Boiling Point: 164-166°
Beilstein Reference: 505979
Merck Reference: 14,449
MDL No.: MFCD00008051
Formula:
(CH₃)₂C(NH₂)CH₂OH MW: 89.14 g/mol Pto. Ebullición: 164…166 °C Pto. de fusión: 24…28 °C Densidad: 0.934 Pto. de inflamación: 67 °C (152 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008051 Núm. CAS: 124-68-5 EINECS: 204-709-8 Índice Merck: 14,449 |