2-Amino-2-metilpropanol para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: 2-Amino-2-metil-1-propanol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01465.0250 8.01465.1000 8.01465.2500 8.01465.9026
8.01465.0250EA 61.5 EUR
8.01465.0250 8.01465.1000 8.01465.2500 8.01465.9026
2-Amino-2-metilpropanol para síntesis, Sigma-Aldrich®
2-Amino-2-metilpropanol
Formula: (CH₃)₂C(NH₂)CH₂OH
MW: 89.14 g/mol
Pto. Ebullición: 165
Pto. de fusión: 18…26 °C
Densidad: 0.667 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 67
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008051
Núm. CAS: 124-68-5
EINECS: 204-709-8
Índice Merck: 13,00448
Order Now
Resultados test especificaciones
Melting Point 30 - 31 °C
Molar Mass 89.14 g/mol
Boiling Point 165 °C (1013 hPa) (anhydrous)
Vapor Pressure 0.45 hPa (20 °C)
Flash Point 77.8 °C
Refractive Index 1.448 (20 °C, 589 nm)
Density 0.95 g/cm3 (25 °C)
pH 11.3 (10 g/l, H2O)
Ignition Point 438 °C