Bis(2-etilhexil)amina 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Dioctylamine, Di(2-ethylhexyl)amine, Bis(2-ethylhexyl)amine
271960010 271962500 271960025
ACRO271960010EA 147 EUR
ACRO271960010 ACRO271962500 ACRO271960025
Bis(2-etilhexil)amina 99%
Bis(2-etilhexil)amina
Formula: C₁₆H₃₅N
MW: 241,46 g/mol
Pto. Ebullición: 281,1 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –60 °C
Densidad: 0,8 g/cm³
Pto. de inflamación: 128 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009489
Núm. CAS: 106-20-7
EINECS: 203-372-4
UN: 2735
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4415 to 1.4435 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %