Bis(2-etilhexil)amina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 99%
CAS No.: 106-20-7
Molecular Formula: C16H35N
Formula Weight: 241.46
Flash Point: 121°(250°F)
Refractive Index: 1.4420
Melting Point:
Formula:
C₁₆H₃₅N Pto. Ebullición: 281 °C Pto. de fusión: < –60 °C Densidad: 0,805 Pto. de inflamación: 121 °C (250 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009489 Núm. CAS: 106-20-7 EINECS: 203-372-4 UN: 2922 ADR: 8,III |