Diisobutilamina 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
159070010 159075000 159070025
ACRO159070010EA 63.5 EUR
ACRO159070010 ACRO159075000 ACRO159070025
Diisobutilamina 99%
Diisobutilamina
Formula: C₈H₁₉N
MW: 129,25 g/mol
Pto. Ebullición: 137…139 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –77 °C
Densidad: 0,74 g/cm³
Pto. de inflamación: 26 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008930
Núm. CAS: 110-96-3
EINECS: 203-819-3
UN: 2361
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4071 to 1.4091 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA
Sulfate (SO4) ≤0.1 %
Arsenic (As) ≤3 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.1 %