Diisobutilamina 99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
L15495.AE
L15495.AP
L15495.AU
L15495.AEEA
31.3
EUR
L15495.AE
L15495.AP
L15495.AU
Diisobutilamina 99%
Diisobutilamina
Purity: 99%
CAS No.: 110-96-3
Molecular Formula: C8H19N
Formula Weight: 129.25
Flash Point: 30°(86°F)
Refractive Index: 1.4090
Melting Point: -77°
Boiling Point: 137-139°
Beilstein Reference: 1209251
UN No.: 2361
MDL No.: MFCD00008930
Formula:
C₈H₁₉N MW: 129,25 g/mol Pto. Ebullición: 137…139 °C Pto. de fusión: –77 °C Densidad: 0,744 Pto. de inflamación: 30 °C (86 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008930 Núm. CAS: 110-96-3 EINECS: 203-819-3 UN: 2361 ADR: 3,III |