terc-Butil metil éter, extra dry over Molecular Sieve 99+%, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
375221000 375220010
375221000.EA 37.9 EUR
375221000. 375220010.
terc-Butil metil éter, extra dry over Molecular Sieve 99+%, AcroSeal®
terc-Butil metil éter
Formula: (CH₃)₃COCH₃
Pto. Ebullición: 54…56 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –110 °C
Densidad: 0,7404 g/cm³
Pto. de inflamación: –28 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008812
Núm. CAS: 1634-04-4
EINECS: 216-653-1
UN: 2398
ADR: 3,II
Índice Merck: 13,06059
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1712bc714ba0a06e0de37f7cf4e5117256f84425&vid=e1b314f829136075329c50f9e5a593c19ae28b4f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
Peroxides ≤0.005 % (as H2O2)