terc-Butil metil éter para HPLC
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Metoxi-2-metilpropano, MTBE, Metil terc-butil éter, Éter terc-butilmetílico
389050010 389050025
ACRO389050010EA 127 EUR
ACRO389050010 ACRO389050025
terc-Butil metil éter para HPLC
terc-Butil metil éter
Formula: (CH₃)₃COCH₃
MW: 88.15 g/mol
Pto. Ebullición: 54…56 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –110 °C
Densidad: 0.7404 g/cm³
Pto. de inflamación: –28 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008812
Núm. CAS: 1634-04-4
EINECS: 216-653-1
UN: 2398
ADR: 3 II
Índice Merck: 13,06059
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1712bc714ba0a06e0de37f7cf4e5117256f84425&vid=e1b314f829136075329c50f9e5a593c19ae28b4f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.05 %
GC ≥99.80 %
UV at 280 nm A: ≤0.015
Residue after evaporation ≤0.0003 %
Acidity ≤0.0002 meq/g
Alkalinity ≤0.0002 meq/g