terc-Butil metil éter 99+% para HPLC
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Metoxi-2-metilpropano, MTBE, Metil terc-butil éter, Éter terc-butilmetílico
40477.K2
40477.M1
40477.K2EA
110
EUR
40477.K2
40477.M1
terc-Butil metil éter 99+% para HPLC
terc-Butil metil éter
Purity: 99+%
CAS No.: 1634-04-4
Molecular Formula: (CH3)3COCH3
Formula Weight: 88.15
Flash Point: -25°(-13°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.742
Refractive Index: 1.3690
Odour: Mild
Melting Point: -109°
Boiling Point: 55-56°
Beilstein Reference: 1730942
Merck Reference: 14,6032
UN No.: 2350
MDL No.: MFCD00008812
Chromatography solvent
Formula:
(CH₃)₃COCH₃ MW: 88,15 g/mol Pto. Ebullición: 55…56 °C Pto. de fusión: –109 °C Densidad: 0,742 Pto. de inflamación: –25 °C (–13 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008812 Núm. CAS: 1634-04-4 EINECS: 216-653-1 UN: 2350 ADR: 3,II Índice Merck: 14,6032 |