terc-Butil metil éter ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Metoxi-2-metilpropano, MTBE, Metil terc-butil éter, Éter terc-butilmetílico
L14030.AP
L14030.AU
L14030.0F
L14030.APEA
30.3
EUR
L14030.AP
L14030.AU
L14030.0F
terc-Butil metil éter ≥99%
terc-Butil metil éter
Purity: 99%
CAS No.: 1634-04-4
Molecular Formula: (CH3)3COCH3
Formula Weight: 88.15
Flash Point: -25°(-13°F)
Refractive Index: 1.3690
Odour: Mild
Melting Point: -109°
Boiling Point: 55-56°
Beilstein Reference: 1730942
Merck Reference: 14,6032
UN No.: 2350
MDL No.: MFCD00008812
Formula:
(CH₃)₃COCH₃ MW: 88.15 g/mol Pto. Ebullición: 55…56 °C Pto. de fusión: –109 °C Densidad: 0.742 Pto. de inflamación: –25 °C (–13 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008812 Núm. CAS: 1634-04-4 EINECS: 216-653-1 UN: 2350 ADR: 3 II Índice Merck: 13,06059 |