terc-Butil metil éter ≥99.7%, CHROMASOLV™ para análisis de residuos de pesticidas, Riedel-de Haën™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: 2-Metoxi-2-metilpropano, MTBE, Metil terc-butil éter, Éter terc-butilmetílico
34498-1L 34498-2.5L 34498-4X2.5L
34498-1LEA 79.1 EUR
34498-1L 34498-2.5L 34498-4X2.5L
terc-Butil metil éter ≥99.7%, CHROMASOLV™ para análisis de residuos de pesticidas, Riedel-de Haën™
terc-Butil metil éter
  • For gas chromatography (GC)
  • Developed especially for the application in residue analysis of pesticides and other low-volatile substances using GC
  • Non-volatile matter and water content are specified for each solvent
Formula: (CH₃)₃COCH₃
Pto. Ebullición: 55,3 °C (1.013 hPa)
Pto. de fusión: -109 °C
Densidad: 0,74 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 8,5 %(V)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008812
Núm. CAS: 1634-04-4
EINECS: 216-653-1
UN: 2398
ADR: 3,II
Índice Merck: 13,06059
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1712bc714ba0a06e0de37f7cf4e5117256f84425&vid=e1b314f829136075329c50f9e5a593c19ae28b4f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (GC) Min. 99.7 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.05 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.002 %
Peroxides (as H₂O₂) Max. 0.0005 %
Suitability for residue analysis max. 5 ng/l
Vapor Density 3.1 (vs air)
Determination of P/N ≤5 ng/L
Refractive Index n20/D 1.369 (lit.)
Autoignition Temperature 705 °F