terc-Butil metil éter ≥99.8%, CHROMASOLV™ para HPLC, Riedel-de Haën™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
34875-7L 34875-1L 34875-2.5L 34875-4X2.5L 34875-6X1L
34875-7LEA 951 EUR
34875-7L 34875-1L 34875-2.5L 34875-4X2.5L 34875-6X1L
terc-Butil metil éter ≥99.8%, CHROMASOLV™ para HPLC, Riedel-de Haën™
terc-Butil metil éter
  • For HPLC and organic synthesis
  • High-purity, multipurpose solvents
  • High lot-to-lot consistency
Beilstein Number: 1730942
Formula: (CH₃)₃COCH₃
Pto. Ebullición: 55,3 °C (1.013 hPa)
Pto. de fusión: -109 °C
Densidad: 0,74 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008812
Núm. CAS: 1634-04-4
EINECS: 216-653-1
UN: 2398
ADR: 3,II
Índice Merck: 13,06059
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1712bc714ba0a06e0de37f7cf4e5117256f84425&vid=e1b314f829136075329c50f9e5a593c19ae28b4f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (GC) Min. 99.8 %
IR spectrum complying
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.002 %
Peroxides (as H₂O₂) Max. 0.0005 %
Absorbance at 400 nm Max. 0.005
Absorbance at 300 nm Max. 0.005
Absorbance at 260 nm Max. 0.05
Absorbance at 250 nm Max. 0.10
Absorbance at 220 nm Max. 0.40
Absorbance at 210 nm Max. 1.0
APHA Max. 10
Vapor Density 3.1 (vs air)
Refractive Index n20/D 1.369 (lit.)