terc-Butil metil éter ≥99.0% (por GC), EMPLURA®, Supelco®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Metoxi-2-metilpropano, MTBE, Metil terc-butil éter, Éter terc-butilmetílico
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.01843.2500
1.01843.6025
1.01843.6190
1.01843.9011
1.01843.2500EA
120
EUR
1.01843.2500
1.01843.6025
1.01843.6190
1.01843.9011
terc-Butil metil éter ≥99.0% (por GC), EMPLURA®, Supelco®
terc-Butil metil éter
Formula:
(CH₃)₃COCH₃ MW: 88.15 g/mol Pto. Ebullición: 55.2 Pto. de fusión: –108.6 °C Densidad: 0.7405 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: –28 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008812 Núm. CAS: 1634-04-4 EINECS: 216-653-1 UN: 2398 ADR: 3 II Índice Merck: 13,06059 |