terc-Butil metil éter, EMSURE® ACS para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: 2-Metoxi-2-metilpropano, MTBE, Metil terc-butil éter, Éter terc-butilmetílico
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.01849.1000 1.01849.2500 1.01849.9190 1.01849.4000 1.01849.5011
1.01849.1000EA 43.11 EUR
1.01849.1000 1.01849.2500 1.01849.9190 1.01849.4000 1.01849.5011
terc-Butil metil éter, EMSURE® ACS para análisis, Supelco®
terc-Butil metil éter
EMSURE® grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications.
Formula: (CH₃)₃COCH₃
MW: 88.15 g/mol
Pto. Ebullición: 55.2
Pto. de fusión: –108.6 °C
Densidad: 0.7405 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –28 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008812
Núm. CAS: 1634-04-4
EINECS: 216-653-1
UN: 2398
ADR: 3 II
Índice Merck: 13,06059
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1712bc714ba0a06e0de37f7cf4e5117256f84425&vid=e1b314f829136075329c50f9e5a593c19ae28b4f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) ≥ 99,5 %
Identity (IR) conforms
Color ≤ 10 Hazen
Acidity ≤ 0,0005 meq/g
Al (Aluminium) ≤ 0,00005 %
B (Boron) ≤ 0,000002 %
Ba (Barium) ≤ 0,00001 %
Ca (Calcium) ≤ 0,00005 %
Cd (Cadmium) ≤ 0,000005 %
Co (Cobalt) ≤ 0,000002 %
Cr (Chromium) ≤ 0,000002 %
Cu (Copper) ≤ 0,000002 %
Fe (Iron) ≤ 0,00001 %
Mg (Magnesium) ≤ 0,00001 %
Mn (Manganese) ≤ 0,000002 %
Ni (Nickel) ≤ 0,000002 %
Pb (Lead) ≤ 0,00001 %
Sn (Tin) ≤ 0,00001 %
Zn (Zinc) ≤ 0,00001 %
Peroxide (as H₂O₂) ≤ 0,0001 %
Evaporation residue ≤ 0,001 %
Water ≤ 0,03 %