terc-Butil metil éter ≥99%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
22104.292EA 33.7 EUR
22104.292 22104.460 22104.320
terc-Butil metil éter ≥99%, GPR RECTAPUR®
terc-Butil metil éter
Formula: (CH₃)₃COCH₃
Pto. Ebullición: 55,2 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –108,6 °C
Densidad: 0,7405 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –28 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008812
Núm. CAS: 1634-04-4
EINECS: 216-653-1
UN: 2398
ADR: 3,II
Índice Merck: 13,06059
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1712bc714ba0a06e0de37f7cf4e5117256f84425&vid=e1b314f829136075329c50f9e5a593c19ae28b4f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99 %
Appearance Clear colourless liquid
IR Spectrum Passes test
Water Max. 1 %