terc-Butil metil éter ≥99.5%, HiPerSolv CHROMANORM® para HPLC
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: 2-Metoxi-2-metilpropano, MTBE, Metil terc-butil éter, Éter terc-butilmetílico
Filtrado por 0,2 µm. Acondicionado en nitrógeno.
22105.295EA 111 EUR
22105.295 22105.320
terc-Butil metil éter ≥99.5%, HiPerSolv CHROMANORM® para HPLC
terc-Butil metil éter
Formula: (CH₃)₃COCH₃
MW: 88.15 g/mol
Pto. Ebullición: 55.2 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –108.6 °C
Densidad: 0.7405 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: −28 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008812
Núm. CAS: 1634-04-4
EINECS: 216-653-1
UN: 2398
ADR: 3 II
Índice Merck: 13,06059
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1712bc714ba0a06e0de37f7cf4e5117256f84425&vid=e1b314f829136075329c50f9e5a593c19ae28b4f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.5 %
Acidity Max. 0.001 meq/g
Evaporation residue Max. 20 ppm
Peroxides Max. 5 ppm
Water Max. 0.05 %
Transmittance (254 nm) Min. 60 %
Transmittance (280 nm) Min. 80 %