3-Metoxi-3-metilbutan-1-ol 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Methyl-3-methoxybutanol, Solvant 39, MMB, 3-Methoxy-3-methylbutan-1-ol
259752500 259750010
ACRO259752500EA 30.5 EUR
ACRO259752500 ACRO259750010
3-Metoxi-3-metilbutan-1-ol 99%
3-Metoxi-3-metilbutan-1-ol
Formula: C₆H₁₄O₂
MW: 118,18 g/mol
Pto. Ebullición: 174 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –50 °C
Densidad: 0,926 g/cm³
Pto. de inflamación: 71 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00044771
Núm. CAS: 56539-66-3
EINECS: 260-252-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4260 to 1.4280 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %