3-Metoxi-3-metilbutan-1-ol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Methyl-3-methoxybutanol, Solvant 39, MMB, 3-Methoxy-3-methylbutan-1-ol
L15953.AE L15953.AP L15953.0F
L15953.AEEA 25.2 EUR
L15953.AE L15953.AP L15953.0F
3-Metoxi-3-metilbutan-1-ol ≥98%
3-Metoxi-3-metilbutan-1-ol
Purity: 98+% CAS No.: 56539-66-3 Molecular Formula: C6H14O2 Formula Weight: 118.18 Flash Point: 71°(159°F) Refractive Index: 1.4280 Boiling Point: 173-175° Beilstein Reference: 1732882 MDL No.: MFCD00044771
Formula: C₆H₁₄O₂
MW: 118.18 g/mol
Pto. Ebullición: 173…175 °C
Pto. de fusión: –50 °C
Densidad: 0.926
Pto. de inflamación: 71 °C (159 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00044771
Núm. CAS: 56539-66-3
EINECS: 260-252-4