3-Metoxi-3-metilbutan-1-ol para síntesis
Proveedor: Merck
Sinónimos: 3-Methyl-3-methoxybutanol, Solvant 39, MMB, 3-Methoxy-3-methylbutan-1-ol
8.14337.0100 8.14337.0500 8.14337.9025 8.14337.9185
8.14337.0100EA 41.2 EUR
8.14337.0100 8.14337.0500 8.14337.9025 8.14337.9185
3-Metoxi-3-metilbutan-1-ol para síntesis
3-Metoxi-3-metilbutan-1-ol
Formula: C₆H₁₄O₂
MW: 118.18 g/mol
Pto. Ebullición: 174
Pto. de fusión: –50 °C
Densidad: 0.9038 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00044771
Núm. CAS: 56539-66-3
EINECS: 260-252-4