2,2-Dimetil-1-propanol 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
128250100 128250500 128252500
ACRO128250100EA 33 EUR
ACRO128250100 ACRO128250500 ACRO128252500
2,2-Dimetil-1-propanol 99%
2,2-Dimetil-1-propanol
Formula: C₅H₁₂O
Pto. Ebullición: 113…114 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 52…53 °C
Densidad: 0,81 g/cm³
Pto. de inflamación: 37 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004682
Núm. CAS: 75-84-3
EINECS: 200-907-3
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Índice Merck: 12,06546
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless Waxy crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Hexafluorosilicate (SiF6) ≤0.1 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)
(NH4)HF2 ≤1.0 %