2,2-Dimetil-1-propanol ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Neopentyl alcohol
A14390.14
A14390.22
A14390.36
A14390.14EA
39.3
EUR
A14390.14
A14390.22
A14390.36
2,2-Dimetil-1-propanol ≥99%
2,2-Dimetil-1-propanol
Purity: 99%
CAS No.: 75-84-3
Molecular Formula: (CH3)3CCH2OH
Formula Weight: 88.15
Flash Point: 36°(96°F)
Melting Point: 52-56°
Boiling Point: 111-114°
Beilstein Reference: 1730984
Merck Reference: 14,6457
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00004682
Formula:
C₅H₁₂O MW: 88,15 g/mol Pto. Ebullición: 111…114 °C Pto. de fusión: 52…56 °C Densidad: 0,818 Pto. de inflamación: 36 °C (96 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004682 Núm. CAS: 75-84-3 EINECS: 200-907-3 UN: 1325 ADR: 4.1,II Índice Merck: 14,6457 |