2,2-Dimetil-1-propanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D0792-25G D0792-500G D0792-100G
TCIAD0792-25GEA 186 EUR
TCIAD0792-25G TCIAD0792-500G TCIAD0792-100G
2,2-Dimetil-1-propanol ≥98.0% (por GC)
2,2-Dimetil-1-propanol
Formula: C₅H₁₂O
Pto. Ebullición: 113 °C (1013 hPa)
Densidad: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004682
Núm. CAS: 75-84-3
EINECS: 200-907-3
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Índice Merck: 14,06457
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9061f0a5a7fc01a09802ded111e34927eee5e23e&vid=9061f0a5a7fc01a09802ded111e34927eee5e23e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency