2,3-Dimetil-2-butanol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
156580050 156580250
ACRO156580050EA 69.2 EUR
ACRO156580050 ACRO156580250
2,3-Dimetil-2-butanol 98%
2,3-Dimetil-2-butanol
Formula: C₆H₁₄O
Pto. Ebullición: 120…121 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –14 °C
Densidad: 0,82 g/cm³
Pto. de inflamación: 29 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004463
Núm. CAS: 594-60-5
EINECS: 209-847-2
UN: 1987
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4160 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %