2-Etil-1-butanol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
B21026.0F B21026.AE B21026.AP AB126362.0100
B21026.0FEA 1580 EUR
B21026.0F B21026.AE B21026.AP ABCRAB126362.0100
2-Etil-1-butanol ≥99%
2-Etil-1-butanol
Purity: 99% CAS No.: 97-95-0 Molecular Formula: (CH3CH2)2CHCH2OH Formula Weight: 102.18 Flash Point: 58°(136°F) Refractive Index: 1.4220 Melting Point: -52° Boiling Point: 146-148° Beilstein Reference: 1731254 UN No.: 1987 MDL No.: MFCD00004744
Formula: C₆H₁₄O
Pto. Ebullición: 146…148 °C
Pto. de fusión: –52 °C
Densidad: 0,831
Pto. de inflamación: 58 °C (136 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004744
Núm. CAS: 97-95-0
EINECS: 202-621-4
UN: 1987
ADR: 3,III