2-Etil-1-butanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
E0068-25ML
E0068-500ML
E0068-100ML
TCIAE0068-25MLEA
16
EUR
TCIAE0068-25ML
TCIAE0068-500ML
TCIAE0068-100ML
2-Etil-1-butanol ≥98.0% (por GC)
2-Etil-1-butanol
Formula:
C₆H₁₄O MW: 102.18 g/mol Pto. Ebullición: 146°C Pto. de inflamación: 57°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004744 Núm. CAS: 97-95-0 EINECS: 202-621-4 UN: 2275 ADR: 3 III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |