Isobutanol 99+%, Spectrophotometric Grade
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
167700010 167705000
ACRO167700010EA 118 EUR
ACRO167700010 ACRO167705000
Isobutanol 99+%, Spectrophotometric Grade
Isobutanol
Formula: (CH₃)₂CHCH₂OH
Pto. Ebullición: 107,9 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –108 °C
Densidad: 0,8 g/cm³
Pto. de inflamación: 28 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004740
Núm. CAS: 78-83-1
EINECS: 201-148-0
UN: 1212
ADR: 3,III
Índice Merck: 13,05148
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de7c83a107c7a71fa54ed2b1bbdfb78617fe3f67&vid=df3ce90fc7ae8dafb7fabe31b244825735325030&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 %
GC ≥99.0 %
UV at 330 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %